Learn More
6-Aminonicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366956 1 g -
11376956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06692.03
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
6-Aminonicotinamide induces apoptosis in tumor cells. It is clinically used in disseminated neoplastic disease. It also acts as 6-phosphogluconate dehydrogenase inhibitor. It aids in the treatment of psoriasis. It is used as cancer chemotherapeutic drug in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stocker à -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-89-5
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006327
Clé InChI ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
CID PubChem 9500
ChEBI CHEBI:74514
Nom IUPAC 6-aminopyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminonicotinamide
Point de fusion 246°C to 248°C
Quantité 1 g
Beilstein 116042
Informations sur la solubilité Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). Insoluble in water.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%