Learn More
6-Aminonicotinamide, MP Biomedicals™
Code produit 11416492 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11416492 1 g
11426492 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416492 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215010301
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 329-89-5
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006327
Clé InChI ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
CID PubChem 9500
ChEBI CHEBI:74514
Nom IUPAC 6-aminopyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminonicotinamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 137.1
Forme physique Solid