Learn More
6-Aminophthalide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493138 10 g 10g
11403148 0.5 g 0.50g
11483138 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18896.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57319-65-0 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
It is used to produce 6-acetylamino-phthalide. It is also used as a starting material in the reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour produire du 6-acétylamino-phtalide. Il est également utilisé comme matériau de départ dans la réaction de réduction.
Solubilité
Soluble dans l’eau 1360 mg/L 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57319-65-0
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00033530
Clé InChI ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
CID PubChem 93631
Nom IUPAC 6-amino-3H-2-benzofurane-1-one
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminophthalide
Point de fusion 182°C to 185°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 1360mg/L 25°C.
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 95%