Learn More
6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinidyl Carbamate (90 %), TRC
Code produit 17904365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17904365 10 mg 10mg
30138244 250 mg 250mg
17991805 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17904365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62914010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148757-94-2
Formule moléculaire C14 H11 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 285.25
Synonyme N-6-Quinolinylcarbamic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[(6-Quinolinylamino)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, AHC Reagent, AccQ.Fluor, AccQTag;
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) N-quinoline-6-ylcarbamate
SMILES O=C(Nc1ccc2ncccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20)
Poids de la formule 285.075