Learn More
6-aminouracile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352106
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352106 100 g 100g
11362106 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03332.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-83-6
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00006071
Clé InChI LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
CID PubChem 70120
Nom IUPAC 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminouracil
Point de fusion 360°C
Beilstein 120491
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 98%