Learn More
6-Aza-2-thiothymine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482207 5 g 5g
11492207 25 g 25g
11402217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    62.65€ / 5g
    Économisez 11.20€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-76-9 | C4H5N3OS | 143.164 g/mol
6-Aza-2-thiothymine is used in MALDI analysis of acidic glycans in negative ion mode. It is also called as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-aza-2-thiothymine est utilisé dans l’analyse MALDI des glycanes acides en mode ionique négatif. Il sert également d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans l’acide formique (5 %).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-76-9
Formule moléculaire C4H5N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 143.164
Numéro MDL MFCD00006458
Clé InChI NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
CID PubChem 1263666
Nom IUPAC 6-méthyl-3-sulfanyllidène-2H-1,2,4-triazin-5-one
SMILES CC1=NNC(=S)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aza-2-thiothymine
Point de fusion 218°C to 221°C
Quantité 5 g
Beilstein 4861
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and formic acid (5 %).
Poids de la formule 143.17
Pourcentage de pureté 98%