Learn More
6-azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10577031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10577031 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10577031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335835000
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Note relative au nom 98%
CAS 22031-52-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 50.0°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H9NO
Numéro MDL MFCD01863277
Quantité 500 mg
Synonyme 6-azabicyclo 3.2.0 heptan-7-one, 6-azabicyclo 3,2,0 heptan-7-one, 6-azabicyclo 3.2.0 heptane-7-one, 6-azabicyclo 3.2.0 heptan-7-one #
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, chloroform, methanol
Clé InChI AXDBIGNYXNSBHV-CRCLSJGQSA-N
SMILES O=C1N[C@@H]2CCC[C@H]12
Nom IUPAC 6-azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
CID PubChem 549320
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement