Learn More
6-Azathymine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346986 25 g 25g
11336986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06762.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 932-53-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-53-6
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00006457,MFCD00127802
Clé InChI XZWMZFQOHTWGQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-azathymine, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 5-methyl-6-azauracil, azathymine, usaf cb-28, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 6-methyl, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diol, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-dione, unii-zwx58t58za, azathymine, 6
CID PubChem 70269
SMILES CC1=NNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Azathymine
Point de fusion 211°C to 215°C
Quantité 25 g
Beilstein 126863
Merck Index 14,903
Nom IUPAC 6-méthyle-2,3,4,5-tétrahydro-1,2,4-triazine-3,5-dione
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 98%