Learn More
6-Azauracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496987 5 g 5g
11406997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14389.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
6-Azauracil (6-AU) is used as a growth inhibitor of various microorganisms via depletion of intracellular GTP and UTP nucleotide pools. 6-Azauracil has been widely used in investigations on modulation of transcription, especially in yeast models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-azauracil (6-AU) est utilisé comme inhibiteur de croissance de divers micro-organismes par épuisement des groupes de nucléotides intracellulaires GTP et UTP. Le 6-azauracil a été largement utilisé dans les recherches sur la modulation de la transcription, en particulier dans les modèles de levures.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, l’éthanol, le DMSO et 1 M de NH4OH (50 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-89-2
Formule moléculaire C3H3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
Numéro MDL MFCD00006456
Clé InChI SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
CID PubChem 68037
ChEBI CHEBI:53745
Nom IUPAC 2H-1,2,4-triazine-3,5-dione
SMILES O=C1NN=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Azauracil
Point de fusion 274°C to 282°C
Quantité 5 g
Beilstein 116472
Informations sur la solubilité Partly soluble in water,ethanol,DMSO,and 1 M NH4OH (50mg/ml).
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 98%