Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-azauracil, 99 %
Code produit 10021740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10021740 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021740 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 153970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Azauracil
Note relative au nom 99%
CAS 461-89-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 276°C to 280°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3N3O2
Numéro MDL MFCD00006456
Quantité 5 g
Beilstein 26, V,5, 304
Synonyme 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso
Clé InChI SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NN=CC(=O)N1
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-3,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
CID PubChem 68037
ChEBI CHEBI:53745
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Azauracil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.