Learn More
6-Azidohexan-1-amine (~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Azidohexan-1-amine |
| CAS | 349553-73-7 |
| Formule moléculaire | C6H14N4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 6-Azido-1-hexanamine, 1-Amino-6-azidohexane, 6-Azidohex-1-ylamine, 6-Azidohexylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N4/c7-5-3-1-2-4-6-9-10-8/h1-7H2 |
| SMILES | NCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | 6-azidohexan-1-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.2 |
| Poids de la formule | 142.1218 |