Learn More
Acide 6-benzoylhexanoïque, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328165 1 g 1g
11338165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328165 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08431.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7472-43-7 | Molecular Formula: C13H16O3 | Molecular Weight: 220.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7472-43-7
Formule moléculaire C13H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD00039608
Clé InChI DOQWHEUDAHLEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzoylhexanoic acid, 7-oxo-7-phenyl-heptanoic acid, 6-benzoyl hexanoic acid, benzeneheptanoic acid, z-oxo, 7-oxo-7-phenylheptanoicacid, #, benzeneheptanoic acid,, ae-oxo, alpha-oxo benzeneheptanoic acid, benzeneheptanoic acid,alpha-oxo
CID PubChem 344830
Nom IUPAC Acide 7-oxo-7-phénylheptanoïque
SMILES OC(=O)CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzoylhexanoic acid
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 1 g
Beilstein 2694641
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 94%