Learn More
6-Benzyladénine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibiteur de la kinase respiratoire chez les plantes. Augmente la durée de vie après récolte des légumes verts. La 6-benzyladénine est un régulateur de croissance des plantes utilisé pour stimuler la croissance des pommes, des melons, des oranges, des roses, des poires, des cerises douces et des pins blancs. Il est également utilisé pour établir et sélectionner la technologie de propagation rapide optimale de S. tonkinensis par test orthogonal.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone. Légèrement soluble dans l’acétate d’éthyle, le dichlorométhane et le toluène. Insoluble dans le n-hexane.
Remarques
Incompatible avec un agent oxydant puissant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Benzyladenine |
| Point de fusion | 229°C to 233°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 19406 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane. |
| Poids de la formule | 225.26 |
| Pourcentage de pureté | 99% |