Learn More
6-Benzylamino-7-déazapurine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Benzylamino-7-deazapurine |
| CAS | 60972-04-5 |
| Formule moléculaire | C13 H12 N4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, N-(phenylmethyl)-, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, N-(phenylmethyl)- (9CI), 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-(benzylamino)- (6CI,7CI), N-(Phenylmethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, BM 1153, 6-Benzylamino-7-deazapurine |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N4/c1-2-4-10(5-3-1)8-15-13-11-6-7-14-12(11)16-9-17-13/h1-7,9H,8H2,(H2,14,15,16,17) |
| SMILES | C(Nc1ncnc2[nH]ccc12)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | N-benzyl-7H-pyrrulo[2,3-d]pyrimid-4-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.26 |
| Poids de la formule | 224.1062 |