Learn More
Ester de pinal d’acide 6-(benzylamino)pyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417695 250 mg 250mg
11377329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27463.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073354-27-4 | C18H23BN2O2 | 310.204 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073354-27-4
Formule moléculaire C18H23BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.204
Numéro MDL MFCD06798270
Clé InChI BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 44755164
Nom IUPAC N-benzyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 310.2
Pourcentage de pureté 95%