Learn More
6-benzylaminopurine, MP Biomedicals™
Code produit 11334129 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334129 25 g 25g
11324129 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334129 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210091225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    285.60€ / 25g
    Économisez 14.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 1214-39-7
Formule moléculaire C12H11N5
Poids moléculaire (g/mol) 225.26
Numéro MDL MFCD00005572
Clé InChI NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
CID PubChem 62389
ChEBI CHEBI:29022
Nom IUPAC N-benzyl-7H-purin-6-amine
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzylaminopurine
Quantité 25 g
Poids de la formule 225.3
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Benzylaminopurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzylaminopurine