Learn More
6-Benzylaminopurine, MP Biomedicals
Code produit 11314129 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11314129 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11314129 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02100912.5
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
  • La 6-benzylaminopurine, benzyladénine (BAP), est une cytokinine synthétique qui, associée aux auxines, induit des réponses de croissance et de développement chez les plantes.
  • Le BAP est un supplément de cytokinine largement utilisé dans les milieux de culture végétale tels que le milieu de Murashige et Skoog, le milieu de Gamborg et le milieu N6 de Chu.
  • Inhibiteur de la kinase respiratoire chez les plantes
  • Augmente la durée de conservation des légumes verts après récolte
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-BENZYLAMINOPURINE
CAS 1214-39-7
Point de fusion 226 °C à 236 °C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H11N5
Formule linéaire C12H11N5
Numéro MDL MFCD00005572
Quantité 500 mg
Synonyme 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’acide acétique glaciaire (50mg/mL). Soluble dans de l’hydroxyde d’ammonium concentré, 0,1 N d’hydroxyde de sodium (10 mg/mL - solution légèrement trouble et jaunâtre), du méthanol ou du dioxane.
Clé InChI NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-benzyl-7H-purin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 225.26
CID PubChem 62389
ChEBI CHEBI:29022
Poids de la formule 225.25
Forme physique Poudre