Learn More
6-Benzylaminopurine, TRC
Code produit 30138745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138745 100 g 100g
30135738 50 g 50g
30008094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB226305100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1214-39-7
Formule moléculaire C12 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 225.25
Synonyme 1H-Purin-6-amine, N-(phenylmethyl)- (9CI), Adenine, N-benzyl- (7CI,8CI), Adenine, N6-benzyl- (6CI), N-(Phenylmethyl)-9H-purin-6-amine, 6-(Benzylamino)purine, 6-(N-Benzylamino)purine, 6-BA, 6-BAP, 6-Benzyladenine, 6-Benzylaminoadenine, ABG 3034, BA, BA (growth stimulant), BAP, BAP (growth stimulant), Benzyladenine, Benzylaminopurine, Bongrow, CTP, CyLex, Cytokinin B, MaxCel, N-(Phenylmethyl)-1H-purin-6-amine, N-Benzyladenine, N6-(Benzylamino)purine, N6-Benzyladenine, N6-Benzylaminopurine, NSC 40818, Paturyl, Paturyl 10WSC, Pro-Shear, SD 4901, SQ 4609, TOG-L 101
Nom IUPAC N-benzyl-7H-purin-6-amine
SMILES C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzylaminopurine
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Poids de la formule 225.1014