Learn More
Acide 6-benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10658429 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10658429 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658429 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronic acid
CAS 850568-66-0
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 102.0°C to 106.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H22BNO5
Numéro MDL MFCD06659831
Quantité 1 g
Synonyme 6-benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-benzyloxy-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2-borono-6-phenylmethoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209q2h, 6-benzyloxy-1-boc-2-indoleboronic acid, 6-benzyloxyindole-2-boronic acid, n-boc protected
Clé InChI OGONSJPAZMVGTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12)B(O)O
Nom IUPAC [Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-6-phénylméthoxyindol-2-yl]boronique
Poids moléculaire (g/mol) 367.21
CID PubChem 22309458
Poids de la formule 367.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Benzyloxy-1-Boc-indole-2-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement