Learn More
Acide 6-(benzyloxy)-2-naphtylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10394672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10394672 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10304682 1 g Flacon en verre ambré 1g
10206004 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10394672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00847CB
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 152915-83-8
Formule moléculaire C17H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.114
Numéro MDL MFCD04115402
Clé InChI ZVHAZMUBLCEMGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzyloxy-2-naphthylboronic acid, 6-benzyloxynaphthalene-2-boronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-ylboronic acid, boronic acid,b-6-phenylmethoxy-2-naphthalenyl, 6-benzyloxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-yl boronic acid, 6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, acmc-209d8c, 6-benzyloxy-2-naphthylboronicacid
CID PubChem 2794628
Nom IUPAC acide (6-phénylméthoxynaphthalène-2-yle)boronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 278.11
Pourcentage de pureté 97%