Learn More
Acide 6-benzyloxy-5-méthoxyindole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30343095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30343095 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB286000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 2495-92-3
Formule moléculaire C17 H15 N O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-8-12-7-14(17(19)20)18-13(12)9-16(15)22-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20)
SMILES COc1cc2cc([nH]c2cc1OCc3ccccc3)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-méthoxy-6-phénylméthoxy-1H-indole-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Poids de la formule 297.1001