Learn More
6-Benzyloxy-5-méthoxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Benzyloxy-5-methoxyindole |
| CAS | 2426-59-7 |
| Formule moléculaire | C16 H15 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-9-13-7-8-17-14(13)10-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 5-méthoxy-6-phénylméthoxy-1H-indole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.3 |
| Poids de la formule | 253.1103 |