Learn More
6-Biopterin, MedChemExpress
Code produit 16496417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496417 5 mg
16452826 25 mg
16414766 100 mg
16403688 10 mg
16400077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16496417 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102015
MedChemExpress 6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Biopterin
CAS 22150-76-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11N5O3
Quantité 5 mg
Synonyme L-Biopterin
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (52.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=NC=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)N=C12
Poids moléculaire (g/mol) 237.22
Poids de la formule 237.22
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death