missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Biopterin, MedChemExpress

Code produit 16403688
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16403688 10 mg
16496417 5 mg
16452826 25 mg
16414766 100 mg
16400077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16403688 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102015

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.

6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.

Spécification

Nom chimique ou matériau 6-Biopterin
CAS 22150-76-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11N5O3
Quantité 10 mg
Synonyme L-Biopterin
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (52.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=NC=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)N=C12
Poids moléculaire (g/mol) 237.22
Poids de la formule 237.22
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.