Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3,3 ] heptane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483588 250 mg 250mg
15493588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57040.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1223573-41-8 | Molecular Formula: C10H17NO3 | Molecular Weight: 199.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1223573-41-8
Formule moléculaire C10H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD16877674
Clé InChI QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
CID PubChem 54758968
Nom IUPAC tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 96%