Learn More
Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™
Code produit 16428203 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Collecteur Biosart 100
Collecteur Biosart 250
Collecteur d’entonnoir Microsart
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
16428203 Collecteur Biosart 100 1 pièce
16438203 Collecteur Biosart 250 1 pièce
16448203 Collecteur d’entonnoir Microsart 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16428203 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 168M6BS100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support de filtration conçu pour s'adapter à différents besoins.
  • 100 % acier inoxydable pour un nettoyage minimal
  • Autoclavabilité totale sans démontage
  • Ventilation stérile dans les applications critiques
  • Réduit le risque de contamination secondaire
  • Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubes et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
  • Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
  • Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
  • Méthode de choix pour les tests de liquides
  • Fournit des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Réutilisable
Type de filtre Collecteur
À utiliser avec (équipement) Biosart Moniteur 100
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Non stérile
Quantité 1
Type Collecteur Biosart 100
Volume (métrique) 100 ml
Longueur (métrique) 924 mm
Largeur (métrique) 98 mm
Hauteur (métrique) 120 mm