Learn More
Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™ avec entonnoirs
Code produit 16468203 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Entonnoirs en acier inox de 100 ml
Entonnoirs en acier inox de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
16468203 Entonnoirs en acier inox de 500 ml 1 pièce
16458203 Entonnoirs en acier inox de 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468203 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 168M6SS500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7055.00€
    6570.00€ / 1 pièces
    Économisez 485.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support de filtration conçu pour s'adapter à différents besoins.
  • 100 % acier inoxydable pour un nettoyage minimal
  • Autoclavabilité totale sans démontage
  • Ventilation stérile dans les applications critiques
  • Réduit le risque de contamination secondaire
  • Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubes et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
  • Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
  • Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
  • Méthode de choix pour les tests de liquides
  • Fournit des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Réutilisable
Type de filtre Collecteur
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Non stérile
Comprend Entonnoirs en acier inox de 500 ml
Quantité 1
Type Collecteur
Volume (métrique) 500 ml
Longueur (métrique) 924 mm
Largeur (métrique) 98 mm
Hauteur (métrique) 120 mm