Learn More
6-bromo-1,1,4,4-tétraméthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphthalène, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10391533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391533 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391533 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27110EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 27452-17-1
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H19Br
Numéro MDL MFCD05664407
Quantité 10 g
Synonyme 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
Clé InChI NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Nom IUPAC 6-bromo-1,1,4,4-tétraméthyl-2,3-dihydronaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 267.21
CID PubChem 226685
Poids de la formule 267.21
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique