Learn More
6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30962825
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30962825 1 g
30950211 10 g
30952253 25 g
30960530 250 mg
30956225 100 g
30951972 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30962825 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1082901g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
CAS 356560-80-0
Formule moléculaire C6H4BrN3
Numéro MDL MFCD08689534
Quantité 1 g
SMILES BrC1=CN2C(C=C1)=NC=N2
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Pourcentage de pureté 98%