Learn More
6-bromo-1,3-benzothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10666614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666614 5 g Flacon en verre ambré 5g
10279712 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10416082 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666614 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05910DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 53218-26-1
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD04115372
Clé InChI YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
CID PubChem 2795171
Nom IUPAC 6-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%