Learn More
6-bromo-1,3-benzoxazol-2(3h)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10567094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10567094 1 g Flacon en verre ambré 1g
10255754 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10567094 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC75710DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 19932-85-5
Formule moléculaire C7H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.02
Numéro MDL MFCD00694727
Clé InChI DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
CID PubChem 29859
ChEBI CHEBI:77861
Nom IUPAC 6-bromo-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.02
Pourcentage de pureté 97%