Learn More
6-bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine2-(3H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10392400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10392400 5 g Flacon en verre 5g
10863211 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10392400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432680050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21594-52-5 | Molecular Formula: C6H3BrN2O2 | Molecular Weight: 215.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21594-52-5
Formule moléculaire C6H3BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.01
Numéro MDL MFCD08689590
Clé InChI VQPBRWIFFBIRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 6-bromooxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo, 6-bromo 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem17712, acmc-1cakb, 6-bromooxooxazolo 4,5-b pyridine
CID PubChem 13614458
Nom IUPAC 6-bromo-3 H-[1,3] Oxazolo[4,5-b]pyridine-2-one
SMILES C1=C2C(=NC=C1Br)NC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo[1, 3]oxazolo[4, 5-b]pyridin-2(3H)-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230°C to 232°C
Couleur Incolore à ambre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.