Learn More
6-bromo-1,4-benzodioxane, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 11936211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936211 5 g 5g
11926211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 52287-51-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Clé InChI LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
CID PubChem 104141
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1, 4-benzodioxane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5980g/mL
Point d’ébullition 259°C to 260°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.588
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.598
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.