Learn More
6-Bromo-1,4-benzodioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481647 5 g 5g
11471647 1 g 1g
15433297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25625.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 52287-51-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
6-Bromo-1,4-benzodioxane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-Bromo-1,4-benzodioxane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52287-51-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00040750
Clé InChI LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
CID PubChem 104141
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Densité 1.598
Point d’ébullition 259°C to 260°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.589
Quantité 5 g
Beilstein 6223
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 98%