Learn More
6-bromo-1-hexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 6-bromo-1-hexène a été utilisé dans la préparation de l’époxyde de 6-bromo-1,2-époxyhexane. Il a également été utilisé dans une préparation simple et directe de 4-alkénylbenzonitriles via des formes anioniques réduites de téréphtalonitrile dans l’ammoniac liquide.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-1-hexene |
| Densité | 1.217 |
| Point d’ébullition | 147°C |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Formule linéaire | Br(CH2)4CH=CH2 |
| Indice de réfraction | 1.4652 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 506203 |
| Afficher plus |