Learn More
6-bromo-1-méthyl-1H-indole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-1-methyl-1H-indole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | 6-bromo-1-methyl-1H-indole |
| Poids de la formule | 210.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |