Learn More
6-Bromo-1-tétralone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-bromo-1-tetralone used in Wittig-Horner reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-bromo-1-tétralone utilisé dans la réaction de Wittig-Horner.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière, de la chaleur.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-1-tetralone |
| Point de fusion | 40°C to 42°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 225.09 |
| Pourcentage de pureté | 96% |