Learn More
6-Bromo-2(1H)-quinolinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460488 5 g 5g
15450488 1 g 1g
15470488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54095.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1810-66-8
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Numéro MDL MFCD08703169
Clé InChI YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
CID PubChem 12378943
Nom IUPAC 6-bromo-1H-quinoline-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Point de fusion >200°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.05
Pourcentage de pureté 96%