Learn More
6-Bromo-2(1H)-quinoléinone, TRC
Code produit 30333301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333301 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6869501G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
CAS 1810-66-8
Formule moléculaire C9 H6 Br N O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1
Nom IUPAC 6-bro-1H-quinoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 224.05
Poids de la formule 222.9633