Learn More
6-bromo-2,3-difluorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475727 5 g 5g
15465727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32941.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 847502-81-2 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 847502-81-2
Formule moléculaire C7H5BrF2
Poids moléculaire (g/mol) 207.018
Numéro MDL MFCD07777161
Clé InChI YXTCBTSPHSNDHD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12137677
Nom IUPAC 1-bromo-3,4-difluoro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Indice de réfraction 1.5105
Quantité 5 g
Synonyme 6-bromo-2,3-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methylbromobenzene, benzene,1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, benzene, 1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, 2-bromo-5,6-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methyl bromobenzene, 3,4-difluoro-2-methyl-bromobenzene
Poids de la formule 207.02
Pourcentage de pureté 97%