Learn More
6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31007683
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007683 100 g
31005546 5 g
31003989 10 g
31003712 25 g
31000874 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31007683 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11015100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
CAS 52287-51-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Numéro MDL MFCD00040750
Quantité 100 g
SMILES BrC1=CC=C2OCCOC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Pourcentage de pureté 97%