Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone, 97 %
Code produit 15426887
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426887 1 g 1g
15436887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426887 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H33984.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 19932-85-5
Formule moléculaire C7H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.02
Numéro MDL MFCD00694727
Clé InChI DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
CID PubChem 29859
ChEBI CHEBI:77861
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Point de fusion 193°C to 195°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 97%