Learn More
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490379 1 g 1g
15410389 250 mg 250mg
15400389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63603.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102393-82-8 | C8H3BrCl2N2 | 277.93 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102393-82-8
Formule moléculaire C8H3BrCl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 277.93
Numéro MDL MFCD09744007
Clé InChI LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10107568
Nom IUPAC 6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Synonyme quinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro, 2,4-dichloro-6-bromoquinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline,6-bromo-2,4-dichloro, pubchem14690, acmc-1c6nj, abbypharma ap-16-10560, 6-bromanyl-2,4-bis chloranyl quinazoline
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide