Learn More
Acide 6-bromo-2,4-diméthylpyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid |
| Point de fusion | ∽145°C (decomposition) |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 229.87 |
| Pourcentage de pureté | 95% |