Learn More
6-bromo-2-benzothiazolinone, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10525691 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10525691 5 g Flacon en verre 5g
10021971 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10525691 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 339880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62266-82-4
Formule moléculaire C7H4BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
Numéro MDL MFCD00239363
Clé InChI HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
CID PubChem 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228°C to 232°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder