Learn More
6-bromo-2-benzothiazolinone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466848 5 g 5g
15456848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60385.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62266-82-4
Formule moléculaire C7H4BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
Numéro MDL MFCD00239363
Clé InChI HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
CID PubChem 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Point de fusion 229°C to 233°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté 98%