Learn More
6-bromo-2-chlorobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474607 5 g 5g
15464607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31962.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80945-86-4 | C7H3BrClNS | 248.522 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80945-86-4
Formule moléculaire C7H3BrClNS
Poids moléculaire (g/mol) 248.522
Numéro MDL MFCD04971822
Clé InChI IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2049871
Nom IUPAC 6-bromo-2-chloro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 5 g
Synonyme 6-bromo-2-chlorobenzothiazole, 6-bromo-2-chlorobenzo d thiazole, 6-bromo-2-chloro-benzothiazole, 2-chloro-6-bromobenzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-2-chloro, 6-bromo-2-chlorbenzothiazole, benzothiazole,6-bromo-2-chloro, zlchem 563, pubchem11132, acmc-1bkg3
Poids de la formule 248.53
Pourcentage de pureté 97%