Learn More
6-bromo-2-méthyle-2H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12615007 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12615007 1 g 1g
12625007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12615007 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590417-95-1
Formule moléculaire C8H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Clé InChI BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-6-bromoindazole, 2h-indazole, 6-bromo-2-methyl, pubchem20671, acmc-209m9q, boron-mol bm788, 6-bromo-2-methyl-indazole, 2h-indazole,6-bromo-2-methyl
CID PubChem 22558624
Nom IUPAC 6-bromo-2-méthylindazole
SMILES CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Point de fusion 85°C to 87°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.