Learn More
6-bromo-2-méthyle-3-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431439 25 g 25g
15421439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64299.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22282-96-8 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22282-96-8
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Numéro MDL MFCD03095219
Clé InChI PCNVKBBKROTUNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-5-nitropyridine, 2-bromo-5-nitro-6-methylpyridine, 6-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-bromo-3-nitro-2-picoline, 6-bromo-3-nitropicoline, 6-brom-2-methyl-3-nitro-pyridin, pubchem2968, acmc-209fuh, ksc549a9p
CID PubChem 24728014
Nom IUPAC 6-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Point de fusion 67°C to 72°C
Quantité 25 g
Beilstein 135841
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine