Learn More
6-Bromo-2-naphthoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31110769
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31110769 500 g
31102427 1 kg
31103753 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31110769 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13574500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2-naphthoic acid
CAS 5773-80-8
Formule moléculaire C11H7BrO2
Numéro MDL MFCD01075720
Quantité 500 g
SMILES O=C(O)C1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 251.08
Pourcentage de pureté 98%